4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylamin 97%
|
Gefahr
|
H33277.MDEA
42.3
EUR
H33277.MD
H33277.03
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylamin 97%
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₈H₇F₄NO Molekulargewicht: 209,14 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19687190 CAS-Nummer: 1241828-99-8 UN-Nummer: 3267 ADR: 8,III |