2-Hydroxyethyl-phenylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL232777-50GEA 88.5 EUR
SIAL232777-50G
2-Hydroxyethyl-phenylsulfid, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethyl-phenylsulfid
Formel: C₈H₁₀OS
Molekulargewicht: 154,23 g/mol
MDL Number: MFCD00002905
CAS-Nummer: 699-12-7
EINECS: 211-828-9