Nickelsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Nickel subsulphide,Nickel disulphane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
343226-25G
SIAL343226-25GEA 287 EUR
SIAL343226-25G
Nickelsulfid, Sigma-Aldrich®
Nickelsulfid
Formel: Ni₃S₂
Molekulargewicht: 240,21 g/mol
MDL Number: MFCD00217044
CAS-Nummer: 12035-72-2
EINECS: 234-829-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III