Chlorwasserstoff 3 mol/l in Cyclopentylmethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Chlorwasserstoff
SIAL705551-100MLEA 45.4 EUR
SIAL705551-100ML
Chlorwasserstoff 3 mol/l in Cyclopentylmethylether, Sigma-Aldrich®
Chlorwasserstoff
Formel: HCl
Molekulargewicht: 36,46 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN-Nummer: 2924
ADR: 3,II