5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenon
PROOMM0128.58EA
0
EUR
PROOMM0128.58
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenon
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Molekulargewicht: 193,2000 g/mol |
MDL Number:
MFCD00100490 CAS-Nummer: 7298-67-1 |