3'-Acetamidoacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A12188.22EA
192
EUR
A12188.22
A12188.14
3'-Acetamidoacetophenon ≥98%
3'-Acetamidoacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molekulargewicht: 177,20 g/mol Schmelzpunkt: 125…129 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00032278 CAS-Nummer: 7463-31-2 |