3'-Acetamidoacetophenon
Lieferant: Molekula
MOLE62659045-100GEA 0 EUR
MOLE62659045-100G
3'-Acetamidoacetophenon
3'-Acetamidoacetophenon
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00032278
CAS-Nummer: 7463-31-2