4'-Acetamido-2'-methylacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26933.14EA
257
EUR
H26933.14
H26933.06
4'-Acetamido-2'-methylacetophenon ≥97%
4'-Acetamido-2'-methylacetophenon
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Molekulargewicht: 191,23 g/mol Schmelzpunkt: 137…140 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02258876 CAS-Nummer: 34956-31-5 |