4'-Acetamidoacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L03430.18EA
193
EUR
L03430.18
L03430.09
4'-Acetamidoacetophenon ≥98%
4'-Acetamidoacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molekulargewicht: 177,20 g/mol Schmelzpunkt: 166…172 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014965 CAS-Nummer: 2719-21-3 EINECS: 220-320-6 |