2-Brom-2',4'-difluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL595152-5GEA 129 EUR
SIAL595152-5G SIAL595152-1G
2-Brom-2',4'-difluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
2-Brom-2',4'-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅BrF₂O
Molekulargewicht: 235,03
MDL Number: MFCD00142822
CAS-Nummer: 102429-07-2