3'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL689238-1GEA 87.4 EUR
SIAL689238-1G SIAL689238-5G
3'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Brom-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel: C₈H₄BrF₃O
MDL Number: MFCD00511232
CAS-Nummer: 655-26-5