4'-Fluor-3'-hydroxyacetophenon ≥98%
|
Achtung
|
H32965.03EA
423
EUR
H32965.03
4'-Fluor-3'-hydroxyacetophenon ≥98%
4'-Fluor-3'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇FO₂ Molekulargewicht: 154,14 g/mol Schmelzpunkt: 119…126 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12545938 CAS-Nummer: 949159-95-9 |