Trichromdicarbid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL402680-50GEA 93.7 EUR
SIAL402680-50G
Trichromdicarbid, Sigma-Aldrich®
Trichromium dicarbide
Formel: C₂Cr₃
Molekulargewicht: 180,01 g/mol
MDL Number: MFCD00016041
CAS-Nummer: 12012-35-0
EINECS: 234-576-1
UN-Nummer: 3178
ADR: 4.1,III