Tricosachromhexacarbid ≥99.5% (metals basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
42313.09EA 45.6 EUR
42313.09 42313.18 42313.30
Tricosachromhexacarbid ≥99.5% (metals basis)
Tricosachromium hexacarbide
Formel: C₆Cr₂₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00678358
CAS-Nummer: 12105-81-6
EINECS: 235-160-2
UN-Nummer: 3178
ADR: 4.1,III