2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

H34130.03EA 118 EUR
H34130.03 H34130.06
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₇BrF₄O
Molekulargewicht: 287,05
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201038
CAS-Nummer: 1373921-05-1
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR