3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
Gefahr
H33160.MDEA 52 EUR
H33160.MD H33160.03
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18398595
CAS-Nummer: 1261828-76-5
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III