3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
H33880.MDEA 35.7 EUR
H33880.MD H33880.03
3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18398596
CAS-Nummer: 853367-87-0
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III