4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

H26606.06EA 378 EUR
H26606.06 H26606.03
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃O
Schmelzpunkt: 75…79 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631578
CAS-Nummer: 261951-89-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR