Triphenylantimondichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL135097-5GEA
199
EUR
SIAL135097-5G
Triphenylantimondichlorid, Sigma-Aldrich®
Triphenylantimondichlorid
Formel:
C₁₈H₁₅Cl₂Sb Molekulargewicht: 423,98 g/mol |
MDL Number:
MFCD00013598 CAS-Nummer: 594-31-0 EINECS: 209-834-1 UN-Nummer: 2923 ADR: 8,III |