2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H32981.MDEA 67 EUR
H32981.MD H32981.03
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molekulargewicht: 209,596 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213040
CAS-Nummer: 771582-27-5
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III