3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
H31883.03EA 115 EUR
H31883.03 H31883.06
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylamin 97%
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972759
CAS-Nummer: 361393-93-3
ADR: 8,III