5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%, JRD
|
Gefahr
|
H32593.06EA
354
EUR
H32593.06
H32593.03
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%, JRD
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₈H₇ClF₃N Molekulargewicht: 209,60 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832359 CAS-Nummer: 942319-05-3 ADR: 8,III |