5'-Fluor-2'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL683299-1GEA 62.6 EUR
SIAL683299-1G
5'-Fluor-2'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
5'-Fluor-2'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉FO₂
Molekulargewicht: 168,17
MDL Number: MFCD00671763
CAS-Nummer: 445-82-9