D(+)-Galactosamin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLE40622754-5GEA 301 EUR
MOLE40622754-5G
D(+)-Galactosamin Hydrochlorid
D(+)-Galactosamin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₄ClNO₅
Molekulargewicht: 215,64
MDL Number: MFCD00135830
CAS-Nummer: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1