Samarium(III)perchlorat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
40567.09 40567.18
40567.09EA 99.3 EUR
40567.09 40567.18
Samarium(III)perchlorat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Samarium(III) perchlorate
Formel: Cl₃O₁₂Sm
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049769
CAS-Nummer: 13569-60-3
EINECS: 236-986-6
UN-Nummer: 3211
ADR: 5.1,II