Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO167980050EA 99.8 EUR
ACRO167980050
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on 99%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-on
Formel: C₅H₈OS
Molekulargewicht: 116,18
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006660
CAS-Nummer: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Nitrogen (N) ≤20 ppm
Phosphorus (P) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm