3',5'-Dichlor-2'-hydroxyacetophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L10006.06EA
52.1
EUR
L10006.06
L10006.14
3',5'-Dichlor-2'-hydroxyacetophenon ≥99%
3',5'-Dichlor-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₆Cl₂O₂ Molekulargewicht: 205,04 g/mol Siedepunkt: 132…134 °C (18 mmHg) Schmelzpunkt: 95…98 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016417 CAS-Nummer: 3321-92-4 EINECS: 000-000-0 |