3',5'-Dichlor-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL383392-25GEA 275 EUR
SIAL383392-25G
3',5'-Dichlor-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dichlor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₆Cl₂O₂
Molekulargewicht: 205,04
MDL Number: MFCD00016417
CAS-Nummer: 3321-92-4