Kaliumchlorid 0.075 mol/l (0.075 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIALP9327-100MLEA 14.4 EUR
SIALP9327-100ML
Kaliumchlorid 0.075 mol/l (0.075 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekulargewicht: 74,55 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8