(R)-(-)-2-Aminononan ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L19310.06EA 119 EUR
L19310.06 L19310.14 L19310.03
(R)-(-)-2-Aminononan ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminononan
Formel: C₉H₂₁N
Molekulargewicht: 143,27
Siedepunkt: 73 °C (19 mmHg)
Dichte: 0,782
Flammpunkt: 71 °C (159 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844739
CAS-Nummer: 74069-74-2
ADR: 8,II