2'-Methyl-5'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
Achtung
H31819.06EA 331 EUR
H31819.06 H31819.03
2'-Methyl-5'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
2'-Methyl-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O
Molekulargewicht: 202,17 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832290
CAS-Nummer: 725743-50-0