Digitonin
Lieferant: PanReac AppliChem
A1905.0001 A1905.0005
A1905.0001EA 385 EUR
A1905.0001 A1905.0005
Digitonin
Digitonin
Formel: C₅₆H₉₂O₂₉
MDL Number: MFCD00077729
CAS-Nummer: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN-Nummer: 3462
ADR: 6.1,III