Digitonin
Lieferant: Roth Carl
ROTH4946.2EA 0 EUR
ROTH4946.2 ROTH4946.1
Digitonin
Digitonin
Formel: C₅₆H₉₂O₂₉
MDL Number: MFCD00077729
CAS-Nummer: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN-Nummer: 3462
ADR: 6.1,III