Digitonin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALD5628-5GEA 1730 EUR
SIALD5628-5G SIALD5628-1G
Digitonin, Sigma-Aldrich®
Digitonin
Formel: C₅₆H₉₂O₂₉
MDL Number: MFCD00077729
CAS-Nummer: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN-Nummer: 3462
ADR: 6.1,III