Natriumhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALC4026-25GEA 226 EUR
SIALC4026-25G SIALC4026-10G
Natriumhexanoat, Sigma-Aldrich®
Natriumhexanoat
Formel: C₆H₁₁NaO₂
MDL Number: MFCD00059056
CAS-Nummer: 10051-44-2
EINECS: 233-179-0