Phenylformiat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L00289.06EA 53.5 EUR
L00289.06 L00289.14
Phenylformiat 95%
Phenylformiat
Formel: C₇H₆O₂
Siedepunkt: 72…74 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,090
Flammpunkt: 71 °C (159 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014126
CAS-Nummer: 1864-94-4
EINECS: 217-471-5