Perfluorpelargonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL394459-5GEA
50
EUR
SIAL394459-5G
SIAL394459-25G
Perfluorpelargonsäure, Sigma-Aldrich®
Perfluorpelargonsäure
Formel:
C₉HF₁₇O₂ Molekulargewicht: 464,07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00039605 CAS-Nummer: 375-95-1 EINECS: 206-801-3 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |