2-Brombenzylamin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A18151.06EA
61
EUR
A18151.06
A18151.14
2-Brombenzylamin Hydrochlorid 97%
2-Brombenzylamin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉BrClN Schmelzpunkt: 227…230 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012853 CAS-Nummer: 5465-63-4 |