2-Brombenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL225169-5GEA 77.5 EUR
SIAL225169-5G
2-Brombenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-Brombenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉BrClN
Molekulargewicht: 222,52 g/mol
MDL Number: MFCD00012853
CAS-Nummer: 5465-63-4