3-Brombenzylamin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLEM68181301EA 205 EUR
MOLEM68181301
3-Brombenzylamin Hydrochlorid
3-Brombenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉BrClN
MDL Number: MFCD00012856
CAS-Nummer: 39959-54-1