3-Brombenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL316288-25GEA 144 EUR
SIAL316288-25G
3-Brombenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
3-Brombenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉BrClN
Molekulargewicht: 222,52 g/mol
MDL Number: MFCD00012856
CAS-Nummer: 39959-54-1