4-Brombenzylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A10979.18EA
506
EUR
A10979.18
A10979.09
4-Brombenzylamin Hydrochlorid 98%
4-Brombenzylamin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉BrClN Molekulargewicht: 222,52 Schmelzpunkt: 272…274 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012860 CAS-Nummer: 26177-44-6 EINECS: 247-503-3 |