4-Brombenzylamin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
MOLEM53227275EA 0 EUR
MOLEM53227275
4-Brombenzylamin Hydrochlorid
4-Brombenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉BrClN
Molekulargewicht: 222,52 g/mol
MDL Number: MFCD00012860
CAS-Nummer: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3