4-Brombenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL205214-5GEA 97.6 EUR
SIAL205214-5G
4-Brombenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉BrClN
Molekulargewicht: 222,52
MDL Number: MFCD00012860
CAS-Nummer: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3