2-Fluor-N-methylbenzylamin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H54439.06EA
152
EUR
H54439.06
H54439.03
2-Fluor-N-methylbenzylamin 95%
2-Fluor-N-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN Molekulargewicht: 139,17 g/mol Siedepunkt: 73 °C Dichte: 1,047 Flammpunkt: 68 °C (154 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04629633 CAS-Nummer: 399-30-4 |