2-Fluor-N-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL631094-5GEA 147 EUR
SIAL631094-5G SIAL631094-1G
2-Fluor-N-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-N-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Molekulargewicht: 139,17
MDL Number: MFCD04629633
CAS-Nummer: 399-30-4