3-Fluor-N-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL631108-5GEA
122
EUR
SIAL631108-5G
SIAL631108-1G
3-Fluor-N-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-N-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN Molekulargewicht: 139,17 |
MDL Number:
MFCD04623547 CAS-Nummer: 90389-84-7 |