4'-Hydroxyoctanophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L11662.03EA
44.1
EUR
L11662.03
L11662.06
4'-Hydroxyoctanophenon ≥99%
4'-Hydroxyoctanophenon
Formel:
C₁₄H₂₀O₂ Schmelzpunkt: 62…65 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082694 CAS-Nummer: 2589-73-3 EINECS: 219-979-2 |