2,2,2,3'-Tetrafluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL402702-10GEA 194 EUR
SIAL402702-10G
2,2,2,3'-Tetrafluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
2,2,2,3'-Tetrafluoracetophenon
Formel: C₈H₄F₄O
Molekulargewicht: 192,11 g/mol
MDL Number: MFCD00039236
CAS-Nummer: 708-64-5
EINECS: 211-903-6