Kaliumhydrogendiiodat 99.85%, reinst zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO211475000EA 310 EUR
ACRO211475000 ACRO211471000
Kaliumhydrogendiiodat 99.85%, reinst zur Analyse
Kaliumhydrogendiiodat
Formel: HI₂KO₆
Molekulargewicht: 389,91
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011400
CAS-Nummer: 13455-24-8
EINECS: 236-650-9
UN-Nummer: 3085
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder or crystals
Titration Iodometric 99.80 to 100.20 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Cl, ClO3, Br, BrO3 (as Cl) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Total nitrogen (as N) ≤20 ppm